주요 문서
ENA497373998
Enamine
4-[(tert-butyldimethylsilyl)oxy]piperidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
215.41
MDL number:
Iupac Name
4-{[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxy}piperidine
Inchi Code
1S/C11H25NOSi/c1-11(2,3)14(4,5)13-10-6-8-12-9-7-10/h10,12H,6-9H2,1-5H3
InChI key
GCPNPVFWMHBPNS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-250683
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-250683
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)