주요 문서
ENA497373897
Enamine
2-[(2-methylbutan-2-yl)oxy]acetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
146.19
MDL number:
Iupac Name
(tert-pentyloxy)acetic acid
Inchi Code
1S/C7H14O3/c1-4-7(2,3)10-5-6(8)9/h4-5H2,1-3H3,(H,8,9)
InChI key
ULAAVKXNQXUALP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-250143
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-250143
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)