주요 문서
ENA497373880
Enamine
1-benzyl-3-bromobenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
247.13
MDL number:
Iupac Name
1-benzyl-3-bromobenzene
Inchi Code
1S/C13H11Br/c14-13-8-4-7-12(10-13)9-11-5-2-1-3-6-11/h1-8,10H,9H2
InChI key
KMBNQIVUWJLMIN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-250045
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-250045
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)