주요 문서
ENA497373692
Enamine
7-chloro-8-fluoroquinoline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
181.6
MDL number:
Iupac Name
7-chloro-8-fluoroquinoline
Inchi Code
1S/C9H5ClFN/c10-7-4-3-6-2-1-5-12-9(6)8(7)11/h1-5H
InChI key
LAJPQDMKHLGGQH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-248817
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-248817
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)