주요 문서
ENA497373020
Enamine
2-chloro-2-(3,4-dichlorophenyl)acetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
239.48
MDL number:
Iupac Name
chloro(3,4-dichlorophenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C8H5Cl3O2/c9-5-2-1-4(3-6(5)10)7(11)8(12)13/h1-3,7H,(H,12,13)
InChI key
KITYSJQANLRAJJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-177070
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-177070
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)