주요 문서
ENA497372975
Enamine
2-[(3-chlorophenyl)methoxy]acetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
200.62
MDL number:
Iupac Name
[(3-chlorobenzyl)oxy]acetic acid
Inchi Code
1S/C9H9ClO3/c10-8-3-1-2-7(4-8)5-13-6-9(11)12/h1-4H,5-6H2,(H,11,12)
InChI key
ZIFWYRKGNWMAIA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-154552
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-154552
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)