주요 문서
ENA497372859
Enamine
1-chloro-8-methylisoquinoline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
177.63
MDL number:
mp
78-79
Iupac Name
1-chloro-8-methylisoquinoline
Inchi Code
1S/C10H8ClN/c1-7-3-2-4-8-5-6-12-10(11)9(7)8/h2-6H,1H3
InChI key
NUJXXDFSXKXXLS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-121715
Melting Point
78-79
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-121715
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)