주요 문서
ENA497372806
Enamine
1,1-diethyl cyclohex-3-ene-1,1-dicarboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
226.27
MDL number:
Iupac Name
diethyl cyclohex-3-ene-1,1-dicarboxylate
Inchi Code
1S/C12H18O4/c1-3-15-10(13)12(11(14)16-4-2)8-6-5-7-9-12/h5-6H,3-4,7-9H2,1-2H3
InChI key
JGDYSYLLIATOOX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-110438
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-110438
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)