주요 문서
ENA490071310
Enamine
5-methylthiolan-3-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
116.18
MDL number:
Iupac Name
5-methyldihydrothiophen-3(2H)-one
Inchi Code
1S/C5H8OS/c1-4-2-5(6)3-7-4/h4H,2-3H2,1H3
InChI key
GYAWKNURSWKRNU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-99397
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-99397
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)