주요 문서
ENA490048081
Enamine
8-methanesulfonyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
247.75
MDL number:
Iupac Name
8-(methylsulfonyl)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13NO2S.ClH/c1-14(12,13)9-6-2-4-8-5-3-7-11-10(8)9;/h2,4,6,11H,3,5,7H2,1H3;1H
InChI key
XGTWRJNFCPZSPU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-250312
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-250312
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)