주요 문서
ENA490047975
Enamine
tert-butyl N-[2-(4-methoxyphenyl)propan-2-yl]carbamate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
265.35
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl 1-(4-methoxyphenyl)-1-methylethylcarbamate
Inchi Code
1S/C15H23NO3/c1-14(2,3)19-13(17)16-15(4,5)11-7-9-12(18-6)10-8-11/h7-10H,1-6H3,(H,16,17)
InChI key
BHMHJQRNSOOLTO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-249964
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-249964
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)