주요 문서
ENA490047905
Enamine
1-ethyl-3-methyl-1,4-diazepane-2,5-dione
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
170.21
MDL number:
Iupac Name
1-ethyl-3-methyl-1,4-diazepane-2,5-dione
Inchi Code
1S/C8H14N2O2/c1-3-10-5-4-7(11)9-6(2)8(10)12/h6H,3-5H2,1-2H3,(H,9,11)
InChI key
HWOQAAJAZLMDSN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-249713
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-249713
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)