주요 문서
ENA490047820
Enamine
2-chloro-5-(difluoromethyl)pyrimidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
164.54
MDL number:
Iupac Name
2-chloro-5-(difluoromethyl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C5H3ClF2N2/c6-5-9-1-3(2-10-5)4(7)8/h1-2,4H
InChI key
IJFIDXAHOIPGGK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-249414
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-249414
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)