주요 문서
ENA490047761
Enamine
potassium 3-phenylbicyclo[1.1.0]butane-1-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
212.29
MDL number:
Iupac Name
potassium 3-phenylbicyclo[1.1.0]butane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H10O2.K/c12-9(13)11-6-10(11,7-11)8-4-2-1-3-5-8;/h1-5H,6-7H2,(H,12,13);/q;+1/p-1
InChI key
ANNHVYILPIMVDS-UHFFFAOYSA-M
저장 온도
4
Salt Data
[K+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-249246
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-249246
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)