주요 문서
ENA490047569
Enamine
5-fluoropyridine-2-sulfonamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
176.17
MDL number:
Iupac Name
5-fluoro-2-pyridinesulfonamide
Inchi Code
1S/C5H5FN2O2S/c6-4-1-2-5(8-3-4)11(7,9)10/h1-3H,(H2,7,9,10)
InChI key
ZSIJDGICCRDFSY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-248727
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-248727
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)