주요 문서
ENA490047303
Enamine
tert-butyl N-(3-bromo-5-methylphenyl)carbamate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
286.17
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl (3-bromo-5-methylphenyl)carbamate
Inchi Code
1S/C12H16BrNO2/c1-8-5-9(13)7-10(6-8)14-11(15)16-12(2,3)4/h5-7H,1-4H3,(H,14,15)
InChI key
FMTYAIDRMKZFDG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-247854
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-247854
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)