주요 문서
ENA490046909
Enamine
2-hydroxy-2-(4-methoxyphenyl)acetonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
163.18
MDL number:
mp
65-67
Iupac Name
hydroxy(4-methoxyphenyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C9H9NO2/c1-12-8-4-2-7(3-5-8)9(11)6-10/h2-5,9,11H,1H3
InChI key
WLDAAMXETLHTER-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-245843
Melting Point
65-67
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-245843
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)