주요 문서
ENA490046791
Enamine
4-(pyrazin-2-yl)pyrimidin-2-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
174.16
MDL number:
Iupac Name
4-(pyrazin-2-yl)pyrimidin-2-ol
Inchi Code
1S/C8H6N4O/c13-8-11-2-1-6(12-8)7-5-9-3-4-10-7/h1-5H,(H,11,12,13)
InChI key
BVXYMTKEEZLJNG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-227136
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-227136
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)