주요 문서
ENA490046762
Enamine
1-methyl-4-oxocyclohexane-1-carbonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
137.18
MDL number:
Iupac Name
1-methyl-4-oxocyclohexanecarbonitrile
Inchi Code
1S/C8H11NO/c1-8(6-9)4-2-7(10)3-5-8/h2-5H2,1H3
InChI key
DDSBNJVJUCCGNO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-224928
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-224928
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)