주요 문서
ENA490026702
Enamine
5-aminopyridine-3-sulfonyl fluoride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
176.17
MDL number:
Iupac Name
5-aminopyridine-3-sulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C5H5FN2O2S/c6-11(9,10)5-1-4(7)2-8-3-5/h1-3H,7H2
InChI key
HYMFSNLCPWPSAI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-216870
픽토그램
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-216870
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)