주요 문서
ENA490026525
Enamine
2-amino-5-fluoro-3-iodobenzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
281.03
MDL number:
Iupac Name
2-amino-5-fluoro-3-iodobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H5FINO2/c8-3-1-4(7(11)12)6(10)5(9)2-3/h1-2H,10H2,(H,11,12)
InChI key
KMUNZXVEAVELGZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-103511
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-103511
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)