주요 문서
ENA465564332
Enamine
ethyl 3-[(5-hydroxypentyl)(methyl)amino]propanoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
217.31
MDL number:
Iupac Name
ethyl 3-[(5-hydroxypentyl)(methyl)amino]propanoate
Inchi Code
1S/C11H23NO3/c1-3-15-11(14)7-9-12(2)8-5-4-6-10-13/h13H,3-10H2,1-2H3
InChI key
SAFQQAXWOIEAMV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-246203
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-246203
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)