주요 문서
ENA465564088
Enamine
5-chloro-4-phenoxypyrimidin-2-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
221.65
MDL number:
Iupac Name
5-chloro-4-phenoxypyrimidin-2-amine
Inchi Code
1S/C10H8ClN3O/c11-8-6-13-10(12)14-9(8)15-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H2,12,13,14)
InChI key
XDEVHJZKBZDSHO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-246177
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-246177
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)