주요 문서
ENA465564075
Enamine
(1,4-dioxan-2-yl)methanesulfonamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
181.21
MDL number:
Iupac Name
(1,4-dioxan-2-yl)methanesulfonamide
Inchi Code
1S/C5H11NO4S/c6-11(7,8)4-5-3-9-1-2-10-5/h5H,1-4H2,(H2,6,7,8)
InChI key
ZVRKFLCODDGHBA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-246091
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-246091
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)