주요 문서
ENA465563887
Enamine
6-bromo-4-chloro-7-fluoroquinoline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
260.49
MDL number:
Iupac Name
6-bromo-4-chloro-7-fluoroquinoline
Inchi Code
1S/C9H4BrClFN/c10-6-3-5-7(11)1-2-13-9(5)4-8(6)12/h1-4H
InChI key
QIBVJFPEFQGSCW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-245586
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-245586
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)