주요 문서
ENA465563872
Enamine
5-(propan-2-yloxy)pyridine-3-sulfonyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
235.69
MDL number:
Iupac Name
5-isopropoxypyridine-3-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C8H10ClNO3S/c1-6(2)13-7-3-8(5-10-4-7)14(9,11)12/h3-6H,1-2H3
InChI key
STOKKYIMWJIKLP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-245503
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-245503
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)