주요 문서
ENA465563420
Enamine
4-fluorobutanenitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
87.1
MDL number:
Iupac Name
4-fluorobutanenitrile
Inchi Code
1S/C4H6FN/c5-3-1-2-4-6/h1-3H2
InChI key
FJJJJRAPZCRYGA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-244229
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)