주요 문서
ENA465563318
Enamine
rac-[(1R,2R)-2-ethylcyclopropyl]methanamine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
135.64
MDL number:
Iupac Name
((1R,2R)-2-ethylcyclopropyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H13N.ClH/c1-2-5-3-6(5)4-7;/h5-6H,2-4,7H2,1H3;1H/t5-,6+;/m1./s1
InChI key
SPIXFPVMTPMHKN-IBTYICNHSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-245793
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-245793
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)