주요 문서
ENA465563312
Enamine
rac-tert-butyl (3R,4S)-3-(aminomethyl)-4-(4-fluorophenyl)piperidine-1-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
308.4
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl (3R,4S)-3-(aminomethyl)-4-(4-fluorophenyl)piperidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C17H25FN2O2/c1-17(2,3)22-16(21)20-9-8-15(13(10-19)11-20)12-4-6-14(18)7-5-12/h4-7,13,15H,8-11,19H2,1-3H3/t13-,15-/m1/s1
InChI key
IWJGXWXLGKKCJJ-UKRRQHHQSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-245723
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-245723
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)