주요 문서
ENA465562561
Enamine
2-fluoro-N-phenylaniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
187.22
MDL number:
Iupac Name
N-(2-fluorophenyl)-N-phenylamine
Inchi Code
1S/C12H10FN/c13-11-8-4-5-9-12(11)14-10-6-2-1-3-7-10/h1-9,14H
InChI key
VMEVTYCKTNNHIV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-233627
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-233627
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)