주요 문서
ENA465562558
Enamine
2-fluoro-3-methoxypropan-1-amine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
143.59
MDL number:
Iupac Name
2-fluoro-3-methoxypropan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H10FNO.ClH/c1-7-3-4(5)2-6;/h4H,2-3,6H2,1H3;1H
InChI key
UKJQFOCIPQFXBM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-233624
픽토그램
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-233624
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)