주요 문서
ENA465562451
Enamine
2-chloro-5H,7H,8H-pyrano[4,3-b]pyridine-3-carbonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
194.62
MDL number:
mp
131-132
Iupac Name
2-chloro-7,8-dihydro-5H-pyrano[4,3-b]pyridine-3-carbonitrile
Inchi Code
1S/C9H7ClN2O/c10-9-6(4-11)3-7-5-13-2-1-8(7)12-9/h3H,1-2,5H2
InChI key
RBUNTZJDWXSXNN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-227582
Melting Point
131-132
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-227582
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)