주요 문서
ENA465562338
Enamine
1-bromo-4-(1-bromo-3-methoxypropan-2-yl)benzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
308.01
MDL number:
Iupac Name
1-bromo-4-(1-bromo-3-methoxypropan-2-yl)benzene
Inchi Code
1S/C10H12Br2O/c1-13-7-9(6-11)8-2-4-10(12)5-3-8/h2-5,9H,6-7H2,1H3
InChI key
IJRABZMYCVLMAO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-226928
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-226928
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)