주요 문서
ENA465562238
Enamine
propan-2-yl (2S)-2-amino-3-methylbutanoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
159.23
MDL number:
Iupac Name
isopropyl (2S)-2-amino-3-methylbutanoate
Inchi Code
1S/C8H17NO2/c1-5(2)7(9)8(10)11-6(3)4/h5-7H,9H2,1-4H3/t7-/m0/s1
InChI key
GJJLNXZGOBJOFF-ZETCQYMHSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-224822
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-224822
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)