주요 문서
ENA465562124
Enamine
methyl 3-(chlorosulfonyl)pyridine-2-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
235.65
MDL number:
Iupac Name
methyl 3-(chlorosulfonyl)-2-pyridinecarboxylate
Inchi Code
1S/C7H6ClNO4S/c1-13-7(10)6-5(14(8,11)12)3-2-4-9-6/h2-4H,1H3
InChI key
NPGWMJZYBJTPRV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-218017
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-218017
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)