주요 문서
ENA465562049
Enamine
4-(fluoromethyl)oxan-4-amine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
169.63
MDL number:
Iupac Name
4-(fluoromethyl)tetrahydro-2H-pyran-4-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H12FNO.ClH/c7-5-6(8)1-3-9-4-2-6;/h1-5,8H2;1H
InChI key
AEADFICDOZFHLF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-234272
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-234272
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)