주요 문서
ENA458440197
Enamine
[4-(1,3-thiazol-2-yl)phenyl]methanamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
190.27
MDL number:
mp
39-41
Iupac Name
[4-(1,3-thiazol-2-yl)phenyl]methanamine
Inchi Code
1S/C10H10N2S/c11-7-8-1-3-9(4-2-8)10-12-5-6-13-10/h1-6H,7,11H2
InChI key
MWGGYXKCGLWOGT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-241995
Melting Point
39-41
픽토그램
CorrosionSkull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-241995
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)