주요 문서
ENA458437344
Enamine
5-methyl-1,2,3,4-tetrahydro-1,8-naphthyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
148.21
MDL number:
mp
102-103
Iupac Name
5-methyl-1,2,3,4-tetrahydro[1,8]naphthyridine
Inchi Code
1S/C9H12N2/c1-7-4-6-11-9-8(7)3-2-5-10-9/h4,6H,2-3,5H2,1H3,(H,10,11)
InChI key
BENBACKRAYKPOZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-239138
Melting Point
102-103
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-239138
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)