주요 문서
ENA458436032
Enamine
2-methyl-2-(thiophen-2-yl)propan-1-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
156.25
MDL number:
Iupac Name
2-methyl-2-(2-thienyl)-1-propanol
Inchi Code
1S/C8H12OS/c1-8(2,6-9)7-4-3-5-10-7/h3-5,9H,6H2,1-2H3
InChI key
IRJPDCQBUPZLAX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-237822
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-237822
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)