주요 문서
ENA458432559
Enamine
2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)benzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
189.17
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
mp
264-266
Iupac Name
2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C9H7N3O2/c13-9(14)7-3-1-2-4-8(7)12-6-10-5-11-12/h1-6H,(H,13,14)
InChI key
INJKHFHZWYNONQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-232363
Melting Point
264-266
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-232363
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)