주요 문서
ENA458432450
Enamine
2-(3-carbamoyl-4-nitro-1H-pyrazol-1-yl)acetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
214.14
MDL number:
Iupac Name
2-(3-carbamoyl-4-nitro-1H-pyrazol-1-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C6H6N4O5/c7-6(13)5-3(10(14)15)1-9(8-5)2-4(11)12/h1H,2H2,(H2,7,13)(H,11,12)
InChI key
TWNABUOYKWLIFX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-233234
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-233234
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)