주요 문서
ENA458432344
Enamine
4-iodo-1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
284.1
MDL number:
Iupac Name
4-iodo-1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C10H9IN2/c1-13-7-9(11)10(12-13)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,1H3
InChI key
SOUIFOXXSMFKRP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-233128
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-233128
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)