주요 문서
ENA458431553
Enamine
3-methyl-1-propyl-1H-pyrazole-5-sulfonyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
222.7
MDL number:
Iupac Name
3-methyl-1-propyl-1H-pyrazole-5-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H11ClN2O2S/c1-3-4-10-7(13(8,11)12)5-6(2)9-10/h5H,3-4H2,1-2H3
InChI key
RQDUUPGOARPRBB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-232343
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-232343
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)