주요 문서
ENA458430602
Enamine
3-cyclopropyl-1-ethyl-1H-pyrazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
136.2
MDL number:
Iupac Name
3-cyclopropyl-1-ethyl-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C8H12N2/c1-2-10-6-5-8(9-10)7-3-4-7/h5-7H,2-4H2,1H3
InChI key
XVWUFBYNBFOLHM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-231392
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-231392
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)