주요 문서
ENA458429888
Enamine
4-(4-chloro-1H-pyrazol-1-yl)aniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
193.64
MDL number:
Iupac Name
4-(4-chloro-1H-pyrazol-1-yl)aniline
Inchi Code
1S/C9H8ClN3/c10-7-5-12-13(6-7)9-3-1-8(11)2-4-9/h1-6H,11H2
InChI key
LNOMRSBPRLSTOU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-230678
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-230678
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)