주요 문서
ENA458429783
Enamine
ethyl 2-(5-bromo-4-formyl-2-methoxyphenoxy)propanoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
331.16
MDL number:
Iupac Name
ethyl 2-(5-bromo-4-formyl-2-methoxyphenoxy)propanoate
Inchi Code
1S/C13H15BrO5/c1-4-18-13(16)8(2)19-12-6-10(14)9(7-15)5-11(12)17-3/h5-8H,4H2,1-3H3
InChI key
QZFNJVATOUTMIP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-230573
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-230573
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)