주요 문서
ENA458427682
Enamine
(1-ethyl-1H-pyrazol-5-yl)methanamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
125.17
MDL number:
Iupac Name
(1-ethyl-1H-pyrazol-5-yl)methylamine
Inchi Code
1S/C6H11N3/c1-2-9-6(5-7)3-4-8-9/h3-4H,2,5,7H2,1H3
InChI key
VBRQKQJNZFDLDO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-228471
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-228471
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)