주요 문서
ENA458426370
Enamine
1-(2-methylcyclohexyl)ethan-1-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
140.23
MDL number:
Iupac Name
1-(2-methylcyclohexyl)ethanone
Inchi Code
1S/C9H16O/c1-7-5-3-4-6-9(7)8(2)10/h7,9H,3-6H2,1-2H3
InChI key
VZELQXKHIHNPLU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-226422
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-226422
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)