주요 문서
ENA458426317
Enamine
5H,6H,7H-pyrrolo[1,2-a]imidazol-7-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
123.16
MDL number:
Iupac Name
6,7-dihydro-5H-pyrrolo[1,2-a]imidazol-7-ylamine
Inchi Code
1S/C6H9N3/c7-5-1-3-9-4-2-8-6(5)9/h2,4-5H,1,3,7H2
InChI key
RNQMYFYTUSXCRX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-226327
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-226327
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)