주요 문서
ENA458426280
Enamine
tert-butyl 6-fluoro-6-methyl-1,4-diazepane-1-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
232.3
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl 6-fluoro-6-methyl-1,4-diazepane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H21FN2O2/c1-10(2,3)16-9(15)14-6-5-13-7-11(4,12)8-14/h13H,5-8H2,1-4H3
InChI key
INRMUIJBJHNDML-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-226199
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-226199
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)